Phenol
100 mL
Katalognr. ACSDF330654.L1
Anbieter: CPACHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
- CAS Nummer:108-95-2
- Formel:C₆H₅OH
- MDL-Nummer:MFCD00002143
- Molekulargewicht:94.11 g/mol
- Dichte:1 g/cm³
Technische Daten
Technische Daten
- VE:100 mL