AuftragsverfolgungKontakt
Objectives | Avantor
Objectives
Objective LD A-plan, N.A. of 0,55, WD of 2,3 mm at cover glass 1,0, 40×
Katalognr. ZEIS4212609906000
Anbieter:   ZEISS
Objectives
Katalognr. ZEIS4212609906000
Anbieter:  ZEISS
Objectives
Objectives
Objective LD A-plan, N.A. of 0,55, WD of 2,3 mm at cover glass 1,0, 40×
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Vergrößerung:
    40×
  • Bezeichnung:
    Objective LD A-plan, N.A. of 0,55, WD of 2,3 mm at cover glass 1,0
  • Seq:
    15