[EN]SODIUM POLYPHOSPHATES GLASSY FCC 1 * 500 g
Katalognr. SPCMYY3002-500GM
Anbieter: Spectrum Chemical
New Product
[EN]SODIUM POLYPHOSPHATES GLASSY FCC 1 * 500 g
Katalognr. SPCMYY3002-500GM
Anbieter: Spectrum Chemical
New Product
Frequently Bought Together
Hydrochinon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Anbieter: Merck
Toluol, EMPLURA®, reinst, Supelco®
Anbieter: Merck
tert.-Butylmethylether wasserfrei, 99,8% 1 * 1 L
Anbieter: Merck
Xylol (Isomerengemisch) ≥98%, TECHNICAL
Anbieter: VWR Chemicals
Nitromethan 96% für die Spektroskopie
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
N,N-Dimethylformamid ≥99,9%, CHROMASOLV™ für die Headspace-Gaschromatographie, Riedel-de Haën™
Anbieter: Honeywell Chemicals
2,2,4-Trimethylpentan , extra trocken über Molekularsieb 99.5%, AcroSeal®
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
[EN]OXSILAN ICP STANDARD 1 - 11 ELEMENTS 1 * 1 L
Anbieter: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Dichlormethan 99.9% stabilisiert für die Rückstandsanalyse, zur Spurenanalyse von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Methanol, extra trocken 99.9%, AcroSeal®
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Aceton (Reag. Ph. Eur.) zur Analyse, ACS, ISO 1 * 1 L
Anbieter: PanReac AppliChem
Wasser, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
Anbieter: Honeywell Chemicals