AuftragsverfolgungKontakt
Wasserabscheider | Avantor
Wasserabscheider
Wasserabscheider, Zwei-Wege-Hahn, NS 14,5/1,5 mm, 10 ml, 0,1 ml, 29/32 NS, 29/32 NS
Katalognr. NEUB03829010292914
Wasserabscheider
Katalognr. NEUB03829010292914
Wasserabscheider
Wasserabscheider, Zwei-Wege-Hahn, NS 14,5/1,5 mm, 10 ml, 0,1 ml, 29/32 NS, 29/32 NS
Preis
SFr. 554.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Wasserabscheider aus Borosilikatglas 3.3.
  • Graduierung 10 ml in 1/10, 0-Punkt am Hahn
  • Mit 2-Wege-Hahn
Technische Daten
  • Kernschliff zum Kühler:
    29/32 NS
  • Kernschliff zum Kolben:
    29/32 NS
  • Kapazität:
    10 ml
  • Bezeichnung:
    Wasserabscheider, Zwei-Wege-Hahn, NS 14,5/1,5 mm
  • Seq:
    03
  • Graduierung:
    0,1 ml