Sucralose 98%
Plastic bottle, 250 g
Katalognr. 470092500.
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Trichlorosucrose, (2R,3R,4R,5R,6R)-2-(((2R,3S,4S,5S)-2,5-Bis(chloromethyl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)oxy)-5-chloro-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4-diol, 1-(1,6-Dichloro-1,6-dideoxy-beta-D-fructofuranosyl)-4-chloro-4-deoxy-alpha-D-galactopyranoside
- CAS Nummer:56038-13-2
- Formel:C₁₂H₁₉Cl₃O₈
- MDL-Nummer:MFCD03648615
- Molekulargewicht:397.63 g/mol
- Merck-Index:13,08965
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:259-952-2
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:white to almost white crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- HPLC:≥97.5 %
- Specific optical rotation:+84° to +88° (20°C, 589 nm) (C=1% in water) (on dry substance)
- Water:≤2 %
Technische Daten
- Packung:Plastic bottle
- VE:250 g
Technische Daten
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



