Decoquinate 98%
Glass bottle, 1 g
Katalognr. 472090010.
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Ethyl 6-Decyloxy-7-ethoxy-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, Ethyl 6-(decyloxy)-7-ethoxy-4-hydroxyquinoline-3-carboxylate, 6-Decyloxy-7-ethoxy-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
- CAS Nummer:18507-89-6
- Formel:C₂₄H₃₅NO₅
- MDL-Nummer:MFCD00673686
- Molekulargewicht:417.55 g/mol
- Merck-Index:13,02874
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:242-389-1
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:white to light yellow to light beige crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- HPLC:≥97.5 %
- Melting point:241°C to 245°C
- Water:≤1 %
Technische Daten
- Packung:Glass bottle
- VE:1 g