Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
2-Methoxyestradiol | Avantor

2-Methoxyestradiol

Glass bottle, 250 mg
Katalognr. 468382500.
Giftig
Gesundheit
Umfeld
2-Methoxyestradiol
Katalognr. 468382500.
CAS Nummer:  362-07-2
2-Methoxyestradiol

Glass bottle, 250 mg

CAS Nummer:  362-07-2
Preis
SFr. 185.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 mg
Product Details & Documents
Synonyme:  (8R,9S,13S,14S,17S)-2-Methoxy-13-methyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
  • CAS Nummer:362-07-2
  • Formel:C₁₉H₂₆O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00010489
  • Molekulargewicht:302.408 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • UN:2811
  • ADR:6.1,III
Technische Daten

Ergebnisse des Spezifikationstests

  • Appearance:
    white to light yellow powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • HPLC:
    ≥97.5 %
  • Melting point:
    186°C to 190°C
  • Specific optical rotation:
    +105° to +110° (20°C, 589 nm) (0.5% in THF)

Technische Daten

  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    250 mg

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..