2-Methoxyestradiol
Glass bottle, 1 g
Katalognr. 468380010.
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: (8R,9S,13S,14S,17S)-2-Methoxy-13-methyl-7,8,9,11,12,13,14,15,16,17-decahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
- CAS Nummer:362-07-2
- Formel:C₁₉H₂₆O₃
- MDL-Nummer:MFCD00010489
- Molekulargewicht:302.408 g/mol
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- UN:2811
- ADR:6.1,III
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Appearance:white to light yellow powder
- Infrared spectrum:Conforms
- HPLC:≥97.5 %
- Melting point:186°C to 190°C
- Specific optical rotation:+105° to +110° (20°C, 589 nm) (0.5% in THF)
Technische Daten
- Packung:Glass bottle
- VE:1 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



