AuftragsverfolgungKontakt
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
2500 ml, 80 mm, 90,5×125,0×280,0 mm
Codice catalogo RIXI2-M0-2500-80
Nome del fornitore:   BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
Codice catalogo RIXI2-M0-2500-80
Nome del fornitore:  BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
Flaschen, Eng- oder Weithals, quadratisch oder rechteckig, mit Gewinde
2500 ml, 80 mm, 90,5×125,0×280,0 mm
Price
SFr. 502.00
Log in per disponibilità
1 * 60 ST
Product Details & Documents
HDPE, natur.
  • Fest und bruchsicher
  • Dicht gegenüber Wasser, wässriger Lösungen und den meisten Chemikalien
  • Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen Wasserdampf
  • Geriffelte Seiten für einen sicheren Griff
Rechteckige oder quadratische Flaschen mit großer Einfüllöffnung zum Einfüllen und Aufbewahren von Flüssigkeiten, Pulvern und Granulaten.
 : Schraubverschlüsse müssen separat bestellt werden.
Documents
Specifiche
  • Kapazität:
    2500 ml
  • Seq:
    21
  • B×T×H:
    90,5×125,0×280,0 mm
  • Hals I-Ø:
    80 mm