AuftragsverfolgungKontakt
SymLine® Automatic Switching for Container | Avantor
SymLine® Automatic Switching for Container
ATEX-Set: automatische Umschaltung für Behälter (ATEX) - 1× Einbausignalbox2, EU/UK/US, 2-Kanal, zwei Schalteingänge und zwei Schaltausgänge für Peripheriegeräte (SCTV106548), 1× Trennschaltverstärker Set für Unterbauschränke "EU-Stecker", bestehend aus: 1× Trennschaltverstärker EU, zwei Kanäle (SCTV106678), 1× SwitchBox: Steuerungseinheit für SCAT-Einbausignalbox oder Signalbox T1/T5 (SCTV106730), 1× 3-Wege-Kugelhahn, 3x GL25 (m), elektrisch, Material: Edelstahl (SCTV160178), 1× Halterung, 3-Wege-Kugelhahn, Edelstahl (106580), 2× Signalkabel für elektronische Füllstandsüberwachung, Länge = 3 m (590-0739)
Katalognr. SCTV106752
Anbieter:   S.C.A.T.
SymLine® Automatic Switching for Container
Katalognr. SCTV106752
Anbieter:  S.C.A.T.
SymLine® Automatic Switching for Container
SymLine® Automatic Switching for Container
ATEX-Set: automatische Umschaltung für Behälter (ATEX) - 1× Einbausignalbox2, EU/UK/US, 2-Kanal, zwei Schalteingänge und zwei Schaltausgänge für Peripheriegeräte (SCTV106548), 1× Trennschaltverstärker Set für Unterbauschränke "EU-Stecker", bestehend aus: 1× Trennschaltverstärker EU, zwei Kanäle (SCTV106678), 1× SwitchBox: Steuerungseinheit für SCAT-Einbausignalbox oder Signalbox T1/T5 (SCTV106730), 1× 3-Wege-Kugelhahn, 3x GL25 (m), elektrisch, Material: Edelstahl (SCTV160178), 1× Halterung, 3-Wege-Kugelhahn, Edelstahl (106580), 2× Signalkabel für elektronische Füllstandsüberwachung, Länge = 3 m (590-0739)
Preis
SFr. 2’770.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Die betriebsfertigen Automatik-Umschalter-Sets verhindern das Überlaufen von Entsorgungsbehältern und das damit verbundene Austreten gefährlicher, giftiger oder explosiver flüssiger Abfälle.
  • Abgestimmtes System zur Überwachung der sicheren Befüllung von Entsorgungsbehältern
  • Zum Anschluss an zwei Entsorgungsbehälter (nicht im Set enthalten)
  • Set bestehend aus Einbau-Signalbox2, SwitchBox, Kugelhahn und zwei Signalkabeln
  • Optional als ATEX-Ausführung mit zusätzlichem Schaltverstärker für zwei Kanäle erhältlich
Erweiterbare Sets zur sicheren Füllstandsüberwachung bei der Entsorgung in Behältern.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    ATEX-Set: automatische Umschaltung für Behälter (ATEX) - 1× Einbausignalbox2, EU/UK/US, 2-Kanal, zwei Schalteingänge und zwei Schaltausgänge für Peripheriegeräte (SCTV106548), 1× Trennschaltverstärker Set für Unterbauschränke "EU-Stecker", bestehend aus: 1× Trennschaltverstärker EU, zwei Kanäle (SCTV106678), 1× SwitchBox: Steuerungseinheit für SCAT-Einbausignalbox oder Signalbox T1/T5 (SCTV106730), 1× 3-Wege-Kugelhahn, 3x GL25 (m), elektrisch, Material: Edelstahl (SCTV160178), 1× Halterung, 3-Wege-Kugelhahn, Edelstahl (106580), 2× Signalkabel für elektronische Füllstandsüberwachung, Länge = 3 m (590-0739)
  • Seq:
    2