4 Komponentenstandard K 3mg/l Na 10mg/l Ca 20mg/l Mg 8mg/l in HNO3 2% 1 * 1.000 mL
Catalog # CMPLRM0690341L.3
Supplier: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
4 Komponentenstandard K 3mg/l Na 10mg/l Ca 20mg/l Mg 8mg/l in HNO3 2% 1 * 1.000 mL
Catalog # CMPLRM0690341L.3
Supplier: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
Natriumhydroxid 50% in wässriger Lösung, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Schiff-Reagenz für die Histologie, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Testsätze, Ammonium, Spectroquant®, Supelco®
Supplier: Merck
Ameisensäure ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Supplier: VWR Chemicals
Natriumhypochlorit (12% Cl₂) in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Ammoniaklösung 25%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Natriumhydroxid ≥97,0%, Perlen, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Reagents for iron determination using Lovibond® MD Photometers
Supplier: Lovibond
pH-Teststreifen, nicht-blutend, Dosatest
Supplier: VWR Chemicals
Standards, calibration for LCK cuvettes, Addista
Supplier: Hach
Calciumhydroxid 95%
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Zinc protoporphyrin guanylate cyclase inhibitor, Sigma-Aldrich®
Supplier: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Testsätze, photometrisch, CSB, LCK Küvetten-Tests
Supplier: Hach
Fast Red RC Salt, Sigma-Aldrich®
Supplier: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY