AuftragsverfolgungKontakt
Serotonin Hydrochlorid
Serotonin Hydrochlorid
Glass bottle for solids, 50 mg
Katalognr. ENZOALX550328M050
Anbieter:   Enzo Life Sciences
Serotonin Hydrochlorid
Katalognr. ENZOALX550328M050
Anbieter:  Enzo Life Sciences
CAS Nummer:  153-98-0
Serotonin Hydrochlorid
Glass bottle for solids, 50 mg
CAS Nummer:  153-98-0
Preis
SFr. 63.90
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 mg
Product Details & Documents
Synonyme:  5-Hydroxytryptamine Hydrochloride
  • CAS Nummer:153-98-0
  • Formel:C₁₀H₁₃ClN₂O
  • MDL-Nummer:MFCD00012686
  • Molekulargewicht:212.68 g/mol
  • UN:2811
  • ADR:6.1,III
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    50 mg