Serotonin Hydrochlorid
Glass bottle for solids, 1 g
Katalognr. ENZOALX550328G001
Anbieter: Enzo Life Sciences
Serotonin Hydrochlorid
Katalognr. ENZOALX550328G001
Anbieter: Enzo Life Sciences
CAS Nummer: 153-98-0
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 5-Hydroxytryptamine Hydrochloride
- CAS Nummer:153-98-0
- Formel:C₁₀H₁₃ClN₂O
- MDL-Nummer:MFCD00012686
- Molekulargewicht:212.68 g/mol
- UN:2811
- ADR:6.1,III
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:1 g



