AuftragsverfolgungKontakt
Gentamicinsulfat
Glass bottle for solids, 25 g
Katalognr. ENZOALX380003G025
Gesundheit
Anbieter:   Enzo Life Sciences
Gentamicinsulfat
Katalognr. ENZOALX380003G025
Anbieter:  Enzo Life Sciences
CAS Nummer:  1405-41-0
Gentamicinsulfat
Glass bottle for solids, 25 g
CAS Nummer:  1405-41-0
Preis
SFr. 1’070.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  NMD Inhibitor II, Garamycin, Gentamicin sulphate salt, Gentiomycin C
  • CAS Nummer:1405-41-0
  • MDL-Nummer:MFCD00270181
  • Merck-Index:13,04403
  • Schmelzender Platingehalt:218…237 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:215-778-9
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    25 g
Technische Daten