Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Okadasäure | Avantor

Okadasäure

100 µG
Katalognr. ENZOALX350003C100
Anbieter:   Enzo Life Sciences
Okadasäure
Katalognr. ENZOALX350003C100
Anbieter:  Enzo Life Sciences
CAS Nummer:  78111-17-8
Okadasäure
Okadasäure

100 µG

CAS Nummer:  78111-17-8
Preis
SFr. 427.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 µG
Product Details & Documents
Synonyme:  9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin, OA
  • CAS Nummer:78111-17-8
  • Formel:C₄₄H₆₈O₁₃
  • MDL-Nummer:MFCD00083455
  • Molekulargewicht:805.02 g/mol
Technische Daten

Technische Daten

  • VE:
    100 µG

Technische Daten