AuftragsverfolgungKontakt
Okadasäure
Okadasäure
50 µG
Katalognr. ENZOALX350003C050
Anbieter:   Enzo Life Sciences
Okadasäure
Katalognr. ENZOALX350003C050
Anbieter:  Enzo Life Sciences
CAS Nummer:  78111-17-8
Okadasäure
Okadasäure
50 µG
CAS Nummer:  78111-17-8
Preis
SFr. 308.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 µG
Product Details & Documents
Synonyme:  9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin, OA
  • CAS Nummer:78111-17-8
  • Formel:C₄₄H₆₈O₁₃
  • MDL-Nummer:MFCD00083455
  • Molekulargewicht:805.02 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    50 µG