Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Okadasäure

Okadasäure

25 µG
Katalognr. ENZOALX350003C025
Anbieter:   Enzo Life Sciences
Okadasäure
Katalognr. ENZOALX350003C025
Anbieter:  Enzo Life Sciences
CAS Nummer:  78111-17-8
Okadasäure
Okadasäure

25 µG

CAS Nummer:  78111-17-8
Preis
SFr. 168.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 µG
Product Details & Documents
Synonyme:  9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin, OA
  • CAS Nummer:78111-17-8
  • Formel:C₄₄H₆₈O₁₃
  • MDL-Nummer:MFCD00083455
  • Molekulargewicht:805.02 g/mol
Technische Daten

Technische Daten

  • VE:
    25 µG

Technische Daten

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.