Extraction reagents
Extraction reagent 1, 5X, 10 mL
Katalognr. ENZOADI801526
Anbieter: Enzo Life Sciences
Direkt zu
Product Details & Documents
Concentrated lysis buffer for preparation of cell and tissue extracts.
TRIS buffer containing detergents.
Technische Daten
Technische Daten
- VE:10 mL
- Bezeichnung:Extraction reagent 1, 5X
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..