Dryplexx® micro Microfleece Jacket
Schwarz, L, Regular
Katalognr. ENGE77821
Anbieter: ENGELHARDT
Direkt zu
Product Details & Documents
Textiles dryplexx® micro are incredibly lightweight and warming. The material is wind-repellent and protects against chills and draughts.
- High collar
- Two side pockets with a zip
- Continuous zip
- All zips have red zip-pullers
- Machine wash 30 °C
- Tumble dry at low temperature
The pockets of air that collect in the fleece pile are highly suited to provide insulation, thereby regulating the climate.
Attention: Do not dry clean, bleach or iron.
Technische Daten
- Konfektionsgröße:L
- Passform:Regular
- Farbe:Schwarz
- Seq:01
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:ENGE77821
- Verschlussart:Reißverschluss
- Stoff:100% Polyester
- Riskobereich:Kälte
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen
- Geschlecht:Für Herren
- Gewicht:200 g/m²
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.