AuftragsverfolgungKontakt
Polysorbat 20, Flüssigkeit | Avantor
Polysorbat 20, Flüssigkeit
100 mL
Katalognr. 1.37172.0100
Polysorbat 20, Flüssigkeit
Katalognr. 1.37172.0100
CAS Nummer:  9005-64-5
Polysorbat 20, Flüssigkeit
100 mL
CAS Nummer:  9005-64-5
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Synonyme:  Polyoxyethylene-20-Sorbitan Monolaurate, Sorbitan monolaurate, ethoxylated
  • CAS Nummer:9005-64-5
  • Formel:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • MDL-Nummer:MFCD00165986
  • Siedepunkt:>100 °C
  • Schmelzender Platingehalt:98,9 °C
  • Dichte:1,1 g/cm³ (25 °C)
  • Blitz Pt:275 °C
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    100 mL