Polysorbat 20, Flüssigkeit
Septum bottle, 1 L
Katalognr. 1.37172.1000
Anbieter: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Polysorbat 20, Flüssigkeit
Katalognr. 1.37172.1000
Anbieter: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
CAS Nummer: 9005-64-5
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Polyoxyethylene-20-Sorbitan Monolaurate, Sorbitan monolaurate, ethoxylated
- CAS Nummer:9005-64-5
- Formel:C₅₈H₁₁₄O₂₆
- MDL-Nummer:MFCD00165986
- Siedepunkt:>100 °C
- Schmelzender Platingehalt:98,9 °C
- Dichte:1,1 g/cm³ (25 °C)
- Blitz Pt:275 °C
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Septum bottle
- VE:1 L