Microflex® Mega Texture 93-256 Einweg-Nitrilhandschuhe
Finger thickness: 0,16 mm
Microflex® Mega Texture 93-256 Einweg-Nitrilhandschuhe, geben sicheren Griff und dauerhaften Schutz.
- Orangefarbener Nitril-Einweghandschuh mit kurzen Bündchen und erhöhtem Griff
Verbesserter Griff: Oberfläche mit Mega Texture für beständige Griffsicherheit sowohl unter nassen als auch trockenen Bedingungen
Reißfestigkeit: Robuste Handflächendicke von 0,13 mm/5,1 mil, um dem Reißen während des Gebrauchs zu widerstehen
Hohe Sichtbarkeit: Orange Farbe erhöht die Sichtbarkeit während der Arbeit
Robust: Starke Formulierung für dauerhaften und dennoch bequemen Handschutz
Für Lebensmittel zugelassen: Großer Einsatzbereich für Lebensmittelanwendungen
Empfohlene Anwendungen: Autoersatzteilmarkt, Lebensmittelverarbeitung und -handhabung, Öl-, Flüssigkeits- und Filterwechsel, Motorgetriebe und -reparatur, mechanische Arbeiten, Wartung, Reifenrotation und -wechsel, Fahrzeugwartung, Montage von Teilen.
: Stand 05/08/2020, EC 2023/2006, ASTM D6319, EN ISO 21420:2020, FDA21 CFR 177-2600-US Lebensmittelkontakt zugelassen, ISO 13485, ISO 9001, ISO 18889.
: 100 Handschuhe pro Spender, 10 Spender pro Karton, 1000 Handschuhe pro Karton.
:
- Handschuhgröße:S
- Farbe:Orange
- Länge:240 mm
- Seq:01
- Stärke:Palm thickness: 0,13 mm
Finger thickness: 0,16 mm - Modell:Mega Texture 93 93- 256
- ASTM Nr.:D6319
- Oberfläche:Vollständig strukturiert
- Stulpenlänge:Standard
- Einweg / wiederverwendbar:Einweg
- Antistatisch:+
- Material:Nitril
- Stärke - Finger:0,16 mm
- Sterility:Non sterile
- Cat. No.:ANSE93-256/6.5-7
- Gepudert/ungepudert:Ungepudert
- Reißfestigkeit:≥14 MPa
- Stärke - Handfläche:0,13 mm
- Stulpenart:Elastisch
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..