AuftragsverfolgungKontakt
Microtube Storage Boxes | Avantor
Microtube Storage Boxes
Microtube storage box, —, 100×0,5 ml tubes, Weiß, 12 mm, 133×133×41 mm
Katalognr. HEATHS120221
Anbieter:   HEATHROW
Microtube Storage Boxes
Katalognr. HEATHS120221
Anbieter:  HEATHROW
Microtube Storage Boxes
Microtube Storage Boxes
Microtube storage box, —, 100×0,5 ml tubes, Weiß, 12 mm, 133×133×41 mm
Preis
153.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
The cardboard microtube box is used for safe storage of microtubes and vessels that require low temperature storage.
  • Partitions included with the box
  • Store in mechanical freezers or vapor phase LN2, –196 °C
Will fit into most standard freezer racking.
Technische Daten
  • Fächer:
  • Für:
    100×0,5 ml tubes
  • Außen B×T×H:
    133×133×41 mm
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Microtube storage box
  • Seq:
    02
  • Loch-Ø:
    12 mm