AuftragsverfolgungKontakt
Powder spatulas | Avantor
Powder spatulas
Flexible, double-ended, one standard spatula end, PTFE coated, 150 mm
Katalognr. HAMMHSN075-15T
Anbieter:   HAMMACHER KARL
Powder spatulas
Katalognr. HAMMHSN075-15T
Anbieter:  HAMMACHER KARL
Powder spatulas
Powder spatulas
Flexible, double-ended, one standard spatula end, PTFE coated, 150 mm
Preis
SFr. 34.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Flexible, double-ended spatulas for powder handling.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Flexible, double-ended, one standard spatula end, PTFE coated
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    02