Nylon Wire and Cable Ties
Nylon cable ties, width 2,50 mm, Natur, 13,5 cm
Katalognr. BRDY196307
Anbieter: Brady
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Farbe:Natur
- Bezeichnung:Nylon cable ties, width 2,50 mm
- Länge:13,5 cm
- Seq:01



