Präzisions-Saccharimeter
, 20 - 25 °P, 0,1°, 0…30 °C, 400 mm
Katalognr. SCNL3292113S
Anbieter: Ludwig Schneider
Direkt zu
Product Details & Documents
Saccharimeter für Bier und Bierwürze nach Plato mit Thermometer mit blauer Füllung.
- Kalibrierfähig
Fehlergrenze: ±0,1 °Plato
Bezugstemperatur: 20 °C
Bestellinformationen: Auf Anfrage mit Werksprüfschein oder DAkkS-Kalibrierschein lieferbar.
Verpackung: In einer Vierkant-Kunststoffhülse.
Technische Daten
- Temperaturbereich:0…30 °C
- Länge:400 mm
- Seq:07
- Teilung:0,1°
- Messbereich:20 - 25 °P
- Cat. No.:SCNL3292113S
- Referenztemperatur:20 °C