Pulvertrichter mit NS-Kern
100 mm, Borosilikatglas 3.3, 100 mm, Pulvertrichter, mit NS-Kern: NS 29/32
Katalognr. NEUB1710-100-29120
Anbieter: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
- Chemisch beständiges Glas
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
- Schnelle und einfache Reinigung
Ideal zum Umfüllen von Pulvern, auch für Flüssigkeiten verwendbar.
:
:
:
:
:
Technische Daten
- Ø:100 mm
- Bezeichnung:Pulvertrichter, mit NS-Kern: NS 29/32
- Länge:100 mm
- Material:Borosilikatglas 3.3
- Seq:03