VWR® Filterampullen
PES (Polyethersulfon), 0,20 µm
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Filterampullen mit Membran, PE Schnappringverschluss (11 mm), mit Loch und Septen aus Silikon weiß/PTFE rot.
Die Ampullen haben Verschlüsse in verschiedenen Farben für unterschiedliche Membranen: RC mit grauen Verschlüssen, PVDF mit gelben Verschlüssen, Nylon mit hellblauen Verschlüssen, PTFE mit rosa Verschlüssen und PES mit hellgrünen Verschlüssen.
Technische Daten
- Membran:PES (Polyethersulfon)
- Porengröße:0,20 µm
- Seq:03