[EN]1 COMPONENT CHLORIDAZON-METHYL-DESPH 1 * 1 mL
CMPLRD0782191
Frequently Bought Together
Trifluoressigsäure ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
: VWR Chemicals
Natriumhydroxid ≥98%, Plätzchen, GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals
Ameisensäure ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
: VWR Chemicals
pH-Teststreifen, pH-Fix
: MACHEREY-NAGEL
Natriumhydroxid 97,0-100,5%, Plätzchen NF, JP, Ph. Eur., BP
: VWR Chemicals
Acid Red 183 30% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Bromocresol green-methyl red-Lösung gemischter Indikator, Sigma-Aldrich®
: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Direct Red 23, Sigma-Aldrich®
: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY