Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
5-Chloranthranilsäure 98%

5-Chloranthranilsäure 98%

Bottle, 500 g
Catalog # APOSOR26820-500G
Irritant
Supplier:   Apollo Scientific
5-Chloranthranilsäure 98%
Catalog # APOSOR26820-500G
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  635-21-2
5-Chloranthranilsäure 98%

Bottle, 500 g

CAS Number:  635-21-2
Price
106.00 SFr.
Log in for availability
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyms:  2-Amino-5-chlorobenzoic acid
  • CAS Number:635-21-2
  • Formula:C₇H₆ClNO₂
  • MDL Number:MFCD00007838
  • Molecular Weight:171.58 g/mol
  • Melting Pt:208…213 °C (Zers.)
  • Melting Pt:208…213 °C (Zersetzung)
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
  • EINECS:211-230-8
Specifications

Specifications

  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    500 g

Specifications

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..