AuftragsverfolgungKontakt
Nilrot | Avantor
Nilrot
Bottle, 5 g
Katalognr. APOSBIN0465-5G
Anbieter:   Apollo Scientific
Nilrot
Katalognr. APOSBIN0465-5G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  7385-67-3
Nilrot
Bottle, 5 g
CAS Nummer:  7385-67-3
Preis
SFr. 780.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyme:  9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one
  • CAS Nummer:7385-67-3
  • Formel:C₂₀H₁₈N₂O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00011639
  • Molekulargewicht:318.38 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:203…205 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    5 g