AuftragsverfolgungKontakt
Chinaldinsäure | Avantor
Chinaldinsäure
Bottle, 25 g
Katalognr. APOSOR23072-25G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
Chinaldinsäure
Katalognr. APOSOR23072-25G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  93-10-7
Chinaldinsäure
Bottle, 25 g
CAS Nummer:  93-10-7
Preis
60.70 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Quinoline-2-carboxylic acid, 2-Quinolinecarboxylic acid
  • CAS Nummer:93-10-7
  • Formel:C₁₀H₇NO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00006752
  • Molekulargewicht:173.17 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:156…159 °C
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:202-218-3
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle
  • VE:
    25 g