Präzisions-Saccharimeter
, 15 - 20 °P, 0,1°, 0…30 °C, 400 mm
Katalognr. SCNL3292112S
Anbieter: Ludwig Schneider
Direkt zu
Product Details & Documents
Saccharimeter für Bier und Bierwürze nach Plato mit Thermometer mit blauer Füllung.
- Kalibrierfähig
Fehlergrenze: ±0,1 °Plato
Bezugstemperatur: 20 °C
Ordering information: Auf Anfrage mit Werksprüfschein oder DAkkS-Kalibrierschein lieferbar.
Packaging: In einer Vierkant-Kunststoffhülse.
Technische Daten
- Temperaturbereich:0…30 °C
- Länge:400 mm
- Seq:06
- Teilung:0,1°
- Messbereich:15 - 20 °P
- Cat. No.:SCNL3292112S
- Referenztemperatur:20 °C