Präzisions-Saccharimeter
, 10 - 15 °P, 0,1°, 0…30 °C, 400 mm
SCNL3292111S
Saccharimeter für Bier und Bierwürze nach Plato mit Thermometer mit blauer Füllung.
- Kalibrierfähig
Fehlergrenze: ±0,1 °Plato
Bezugstemperatur: 20 °C
: Auf Anfrage mit Werksprüfschein oder DAkkS-Kalibrierschein lieferbar.
: In einer Vierkant-Kunststoffhülse.
- Temperaturbereich:0…30 °C
- Länge:400 mm
- Seq:04
- Teilung:0,1°
- Messbereich:10 - 15 °P
- Cat. No.:SCNL3292111S
- Referenztemperatur:20 °C