LAMOTRIGINE-13C 15N4 500 µG/ML 1 * 1 mL
Katalognr. PROOCERL-022
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
Frequently Bought Together
4-Methyl-2-pentanon ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Anbieter: VWR Chemicals
Benzylalkohol ≥99,0% analytisches Reagens
Anbieter: VWR Chemicals
Schwefeltrioxid-Pyridin-Komplex zur Synthese
Anbieter: Merck
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Anbieter: VWR Chemicals
n-Heptan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Anbieter: VWR Chemicals
n-Hexan, SupraSolv® für die GC-ECD/FID, Supelco®
Anbieter: Merck
Cyclohexanon, EMPLURA®, reinst, Supelco®
Anbieter: Merck
n-Heptan ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Anbieter: VWR Chemicals
N,N-Dimethylacetamid 99.8+% für die HPLC
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
1,4-Dioxan, extra trocken 99.8% stabilisiert, AcroSeal®
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Cyclohexan 99.8% für die HPLC
Anbieter: Thermo Fisher Scientific