Bottles, Square, HDPE
250 ml, OV 45, HDPE, Weiß, 59×59×129,5 mm
Katalognr. RIXI2-0201-0250-45
Anbieter: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Direkt zu
Product Details & Documents
Square bottles made up of HDPE plastic, white.
Technische Daten
- Gewinde:OV 45
- Kapazität:250 ml
- Farbe:Weiß
- Material:HDPE
- Seq:02
- B×T×H:59×59×129,5 mm