Bottles, Square, HDPE
100 ml, OV 32, HDPE, Weiß, 45×45×101 mm
Katalognr. RIXI2-0201-0100-32
Anbieter: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Direkt zu
Product Details & Documents
Square bottles made up of HDPE plastic, white.
Technische Daten
- Gewinde:OV 32
- Kapazität:100 ml
- Farbe:Weiß
- Material:HDPE
- Seq:01
- B×T×H:45×45×101 mm