Assistent® Bürsten für Flaschen
Naturborsten, 15 mm, Stahldraht, 280 mm
Catalog # HECH91120000015
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Jump to:
Product Details & Documents
Eine Auswahl an Bürsten, erhältlich mit Nylon- oder Naturborsten, konzipiert für die Verwendung mit Laborflaschen und -kolben.
- Für Steilbrustflaschen und -kolben mit runden Schultern und Gewinde
Die Bürsten verfügen über ein Kopfbündel zur besseren Reinigung der Böden von Flaschen und Kolben.
Specifications
- Borstenmaterial:Naturborsten
- Bürstenkopf Ø:15 mm
- Stiel-/Griff-Material:Stahldraht
- Seq:5
- Gesamtlänge:280 mm