AuftragsverfolgungKontakt
D(-)-Luciferin ≥95% | Avantor
D(-)-Luciferin ≥95%
Plastic bottle, 1 g
Katalognr. AATB12503
Reizend
Anbieter:   AAT Bioquest
D(-)-Luciferin ≥95%
Katalognr. AATB12503
Anbieter:  AAT Bioquest
CAS Nummer:  2591-17-5
D(-)-Luciferin ≥95%
D(-)-Luciferin ≥95%
Plastic bottle, 1 g
CAS Nummer:  2591-17-5
Preis
SFr. 876.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 g
Product Details & Documents
Luciferin is the most popular and versatile bioluminescent substrate.
Synonyme:  D-Luciferin, (S)-2-(6-Hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
  • CAS Nummer:2591-17-5
  • Formel:C₁₁H₈N₂O₃S₂
  • MDL-Nummer:MFCD00042929
  • Molekulargewicht:280.3228 g/mol
  • ADR:5,II
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    1 g