AuftragsverfolgungKontakt
D(-)-Luciferin ≥95%
D(-)-Luciferin ≥95%
Plastic bottle, 100 mg
  AATB12502
D(-)-Luciferin ≥95%
  AATB12502
 :  2591-17-5
D(-)-Luciferin ≥95%
D(-)-Luciferin ≥95%
Plastic bottle, 100 mg
 :  2591-17-5
SFr. 157.00
1 * 100 mg
Luciferin is the most popular and versatile bioluminescent substrate.
 :  D-Luciferin, (S)-2-(6-Hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid
  •  :2591-17-5
  •  :C₁₁H₈N₂O₃S₂
  •  :MFCD00042929
  •  :280.3228 g/mol
  •  :5,II
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    100 mg