AuftragsverfolgungKontakt
Q4ever™ Grün | Avantor
Q4ever™ Grün
Q4ever™ Grün, 1250X DMSO-Lösung, 100 µl
Katalognr. AATB17608
Anbieter:   AAT Bioquest
Q4ever™ Grün
Katalognr. AATB17608
Anbieter:  AAT Bioquest
CAS Nummer:  
Q4ever™ Grün
Q4ever™ Grün
Q4ever™ Grün, 1250X DMSO-Lösung, 100 µl
CAS Nummer:  
Preis
217.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 µl
Product Details & Documents
Eine Echtzeit-Polymerase-Kettenreaktion (Echtzeit-PCR), auch bekannt als quantitative Polymerase-Kettenreaktion (qPCR), ist eine beliebte Labortechnik der Molekularbiologie, die auf der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) basiert.
  • Keine Probe erforderlich
  • Erhöhte Empfindlichkeit
  • Geringe enzymatische Hemmung
  • Bindet sich an jede dsDNA
Achtung! Bitte beachten: Nur für Forschungszwecke. Lichtgeschützt bei −20 °C lagern. Bei bestimmungsgemäßer Lagerung ist das Produkt ab Erhalt mindestens 12 Monate haltbar.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    100 µl
  • Bezeichnung:
    Q4ever™ Grün
  • Details:
    1250X DMSO-Lösung
  • Anwendung:
    qPCR Probe
  • Cat. No.:
    AATB17608