AuftragsverfolgungKontakt
Dropping bottle, LDPE | Avantor
Dropping bottle, LDPE
Plug, 20 mm
Katalognr. HACH2683706
Anbieter:   Hach
Dropping bottle, LDPE
Katalognr. HACH2683706
Anbieter:  Hach
Dropping bottle, LDPE
Dropping bottle, LDPE
Plug, 20 mm
Preis
SFr. 10.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 6 ST
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
This dropping bottle is supplied without dropper plug and cap. Plugs and caps must be ordered separately.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Plug, 20 mm
  • Seq:
    02