AuftragsverfolgungKontakt
Polypropylenglycol-Standards
Polypropylenglycol-Standard, Molekulargewicht: 790 Da, 1 g, 1
  AGLSPSS-PPG790
 :   AGILENT
Polypropylenglycol-Standards
  AGLSPSS-PPG790
 :  AGILENT
 :  
Polypropylenglycol-Standards
Polypropylenglycol-Standard, Molekulargewicht: 790 Da, 1 g, 1
 :  
1 * 1 ST
Polypropylenglycol-Standard, PDI <1,15, 1 g.
  • VE:
    1
  • Bezeichnung:
    Polypropylenglycol-Standard, Molekulargewicht: 790 Da, 1 g