AuftragsverfolgungKontakt
Polypropylenglycol-Standards | Avantor
Polypropylenglycol-Standards
Polypropylenglycol-Standard, Molekulargewicht: 1000 Da, 1 g, 1
Katalognr. AGLSPSS-PPG1K
Anbieter:   AGILENT
Polypropylenglycol-Standards
Katalognr. AGLSPSS-PPG1K
Anbieter:  AGILENT
CAS Nummer:  
Polypropylenglycol-Standards
Polypropylenglycol-Standard, Molekulargewicht: 1000 Da, 1 g, 1
CAS Nummer:  
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Polypropylenglycol-Standard, PDI <1,15, 1 g.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1
  • Bezeichnung:
    Polypropylenglycol-Standard, Molekulargewicht: 1000 Da, 1 g