[EN]MIXTURE 9 COMPONENTS 1 * 100 mL
Katalognr. CMPLRM105519L1
Anbieter: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
PAB Lösung zur Sanitisierung von ProSep und Eshmuno Protein A affinen Medien 1 * 1 L
Anbieter: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
PALADUR POWDER COLORLESS 100G/PK 1 * 100 g
Anbieter: MARKET SOURCE PART PROCESS
Titrimetrische und kolorimetrische Schnellteste, sauerstoff, VISOCOLOR®
Anbieter: MACHEREY-NAGEL
Coomassie® Brillantblau R 250 ~50% (Farbstoffgehalt), technische Qualität, Sigma-Aldrich®
Anbieter: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Reagenzienbeutel, Testsätze für Hach® Instrumente
Anbieter: Hach
Reagents for Phosphate Determination using Lovibond® MD photometers
Anbieter: Lovibond
Nitrit VHR L, 500 ml
Anbieter: Lovibond
[EN]REAGENTS FOR THE HI-774 MARINE PHOSP 1 * 25 Tests
Anbieter: Hanna