XTRA™ Wagen
Capacity: 135 kg total, 45 kg per shelf, 508×1032×960 mm, 20 kg, Weiß
Katalognr. RUBBFG409100OWHT
Anbieter: Rubbermaid Commercial Products
Direkt zu
Product Details & Documents
Strapazierfähige und attraktive Aufbewahrungs- und Transportwagen für Front- und Back-of-House-Anwendungen.
- Metallrahmen und geformte Ablagen wurden für Haltbarkeit und gutes Erscheinungsbild entwickelt
- Abriebfeste 10,2 cm Lenkrollen
- Breite Fächer für eine Vielzahl von Geräten und Materialien, bis zu 135 kg
- Erhältlich in unterschiedlichen Ausführungen
Zubehördetails: Als komplette Systemlösung für die Hauswirtschaft im Gastgewerbe ist Zubehör erhältlich. Der Mehrzweckbehälter verfügt über eine glatte, leicht zu reinigende Oberfläche.
Bestellinformationen: Zusätzlich montierbare Kunststoffbehälter können separat bestellt werden.
Dokumente
Manual Assembly instruction
Handbuch
Technische Daten
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Capacity: 135 kg total, 45 kg per shelf
- Seq:03
- B×T×H:508×1032×960 mm
- Gewicht:20 kg
- Cat. No.:RUBBFG409100OWHT
- Material:PP
Complementary Products
Produktinformationen
- Katalognr.FarbeB×T×HKapazitätBezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 129-1792Schwarz432×308×267 mm15,1 L15-L-Abfallbehälter aus Polypropylen; Zubehör für eine Vielzahl von RCP-Dienst- und Servicewagen; Bietet ein zusätzliches Fach zur Aufbewahrung von Werkzeugen und anderen GegenständenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 83.40
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungKapazitätB×T×HVerfügbarkeitPreis
- 129-179215-L-Abfallbehälter aus Polypropylen; Zubehör für eine Vielzahl von RCP-Dienst- und Servicewagen; Bietet ein zusätzliches Fach zur Aufbewahrung von Werkzeugen und anderen Gegenständen15,1 L432×308×267 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 83.40