Ziegenserum
Ziegenserum, hitze-deaktiviert, Sterilfiltriert, gefroren
Catalog # S200H-100
Supplier: Biowest
Jump to:
Product Details & Documents
Ziegenserum ist ein Blutprodukt, das von gesunden, nicht immunisierten Tieren gewonnen wird.
- Blockierungsreagenz oder Negativkontrolle in Immunoassays
- Für die Immunhistochemie und Immunzytochemie, in verschiedenen Studien zwischen 1 und 20 % als Blockierungsreagenz eingesetzt
Geeignete Alternative zu FBS in einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen (z. B. Isolierung und Identifizierung von Viren, die in einer Vielzahl von Primärzellen produziert werden).
Documents
Specifications
- Serumformat:gefroren
- Sterilität:Sterilfiltriert
- Bezeichnung:Ziegenserum, hitze-deaktiviert
- Seq:02