AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
Hydrometer 2 mit WK-Eichschein, 0,760 - 0,820 g/cm³, 0,001 g/cm³, 300 mm
Katalognr. AMARH800136/WC
Anbieter:   Amarell
Dichte-Hydrometer
Katalognr. AMARH800136/WC
Anbieter:  Amarell
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
Hydrometer 2 mit WK-Eichschein, 0,760 - 0,820 g/cm³, 0,001 g/cm³, 300 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Allzweck-Hydrometer für Dichtebereiche.
  • Papierwaage und schussgewichteter Körper
  • Genauigkeit des Hydrometers ±1 Skalenteilung
  • Thermometer im Inneren des Hydrometergehäuses
Findet Einsatz in Laboren und Industrie.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Hydrometer 2 mit WK-Eichschein
  • Länge:
    300 mm
  • Seq:
    29
  • Teilung:
    0,001 g/cm³
  • Messbereich:
    0,760 - 0,820 g/cm³