Dichte-Hydrometer
Hydrometer 0 mit WK-Eichschein, 0,650 - 0,710 g/cm³, 0,001 g/cm³, 300 mm
Katalognr. AMARH800132/WC
Anbieter: Amarell
Direkt zu
Product Details & Documents
Allzweck-Hydrometer für Dichtebereiche.
- Papierwaage und schussgewichteter Körper
- Genauigkeit des Hydrometers ±1 Skalenteilung
- Thermometer im Inneren des Hydrometergehäuses
Findet Einsatz in Laboren und Industrie.
Technische Daten
- Bezeichnung:Hydrometer 0 mit WK-Eichschein
- Länge:300 mm
- Seq:25
- Teilung:0,001 g/cm³
- Messbereich:0,650 - 0,710 g/cm³