Masterflex® Einweg-Füllnadeln
Product Details & Documents
Eine hochwertige technische Lösung für jede Anwendung im Fill-Finish-Workflow.
- Material entspricht USP Klasse VI, FDA 21 CFR, ADCF
- Doppelt verpackt im Reinraum der ISO-Klasse 7
- Hochreine und kontaminationsfreie Materialien
- Gebrauchsfertig; steigert die Produktivität
- Geradheit <2 mm/m für gleichbleibende Gleichmäßigkeit
- Öl- und klebstofffreie Konstruktion
- Wiederholbare Leistung mit hoher Geschwindigkeit und Genauigkeit
Füllgeschwindigkeit, Präzision und Genauigkeit stehen im Mittelpunkt des Designprozesses. Masterflex® Einweg-Füllnadeln sind eine kostengünstige und einzigartige Alternative zu herkömmlichen wiederverwendbaren Füllnadeln, die langwierige und teure Sterilisations- und Validierungsprozesse erfordern. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich und für den Einsatz mit Masterflex® L/S Peristaltikpumpenschläuchen von L/S 14 bis I/P 73 ausgelegt, um eine Reihe von Füllvolumina zu ermöglichen. Die Masterflex® Einweg-Füllnadeln lassen sich problemlos in neue oder bestehende Einweg-Abfülllinien integrieren, bei denen der Flüssigkeitsweg gammabestrahlt oder autoklaviert werden muss. Die Produkte werden in einem Reinraum der ISO-Klasse 7 einer Endreinigung und -kontrolle unterzogen. Alle Füllnadeln werden mit 70% IPA gereinigt und unter HEPA-gefilterter Luft vertikal getrocknet. Jede Nadel wird vor dem Versiegeln in Polybeuteln im ISO-Reinraum überprüft.
:
:
:
:
Technische Daten
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):¼"
- Verbindungstyp:Füllnadel mit Schlauchnippel
- Flow pattern:Gerade
- Bezeichnung:Einweg-Füllnadel für Masterflex L/S 17, L/S 24 und I/P 26 Peristaltikpumpen-Schläuche; EA
- Seq:04
- Fitting material:Polycarbonatgehäuse, Edelstahlnadel
- Cat. No.:MFLX30719-06
- Sterilisation:Gamma, Autoklav